Learn More
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10578030
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
123-86-4
116.16
9445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
acetato de butilo
CCCCOC(C)=O
123-86-4
116.16
9445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
acetato de butilo
CCCCOC(C)=O
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
pH 6.2
Punto de ebullición 126°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.