Learn More
N-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolina bencil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
41.39€ - 589.00€
CAS | 89813-47-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H23NO5 |
Peso molecular (g/mol) | 321.373 |
Número MDL | MFCD00076979 |
Clave InChI | BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N |
Sinónimo | boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
PubChem CID | 11902907 |
Nombre IUPAC | 2-O-bencil 1-O-tert-butil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447496
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62495.MD |
250 mg | |||||||
15419018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62495.03 |
1 g |
137.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15429018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62495.06 |
5 g |
589.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
89813-47-8 | |
321.373 | |
BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N | |
11902907 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O |
C17H23NO5 | |
MFCD00076979 | |
boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate | |
2-O-bencil 1-O-tert-butil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato |
Especificaciones
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester | |
Marrón | |
MFCD00076979 | |
BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N | |
2-O-bencil 1-O-tert-butil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato | |
11902907 | |
95% |
89813-47-8 | |
C17H23NO5 | |
boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O | |
321.373 | |
321.37 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío
RUO – Research Use Only