Learn More
N-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolina bencil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419018 1 g 1 g
15447496 250 mg 250 miligramos
15429018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89813-47-8 | C17H23NO5 | 321.373 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89813-47-8
Fórmula molecular C17H23NO5
Peso molecular (g/mol) 321.373
Número MDL MFCD00076979
Clave InChI BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
Sinónimo boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 11902907
Nombre IUPAC 2-O-bencil 1-O-tert-butil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester
Color Marrón
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido