Learn More
N-α-BOC-L-triptofanol, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10401874
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
82689-19-8
C16H22N2O3
290.36
MFCD00235953
JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
7019533
terc-butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-(1H-indol-3-il)propan-2-il]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
82689-19-8
C16H22N2O3
290.36
MFCD00235953
JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
7019533
terc-butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-(1H-indol-3-il)propan-2-il]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-L-tryptophanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica -28° to -32° (20°C, 589nm) (C=1, Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-alpha-BOC-L-tryptophanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.