Learn More
Ácido N-Boc-L-aspártico 1-metiléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester is used as an intermediate in the preparation of modified alfa-amino acids and 5-cis-alkylprolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido N-Boc-L-aspártico 1-metiléster se utiliza como intermediario en la preparación de alfa-aminoácidos modificados y 5-cis-alquilprolinas.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al calor.
El ácido N-Boc-L-aspártico 1-metiléster se utiliza como intermediario en la preparación de alfa-aminoácidos modificados y 5-cis-alquilprolinas.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.25 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Sólido |