Learn More
N-α-BOC-L-Asparagina 4-nitrofenil éster, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11925511
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-nitrofenil) (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoato
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-nitrofenil) (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoato
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester
Punto de fusión 136°C to 140°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -36.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.33
Porcentaje de pureza 98%
Agua 1% Max.
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-alpha-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester