Learn More
N-Boc-glicina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 349.00€
CAS | 4530-20-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H13NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
Número MDL | MFCD00002690 |
Clave InChI | VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine |
PubChem CID | 78288 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11474643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11579.06 |
5 g |
27.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11579.14 |
25 g |
101.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11579.22 |
100 g |
349.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4530-20-5 | |
175.18 | |
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N | |
78288 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O |
C7H13NO4 | |
MFCD00002690 | |
boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine | |
Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético |
Especificaciones
N-Boc-glycine | |
4530-20-5 | |
MFCD00002690 | |
boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O | |
175.18 | |
175.18 |
87°C to 90°C | |
C7H13NO4 | |
1101514 | |
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético | |
78288 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318
Provoca lesiones oculares graves.
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-864-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only