Learn More
N-Boc-glicina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494643 100 g 100 g
11474643 5 g 5 g
11484643 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11579.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4530-20-5
Fórmula molecular C7H13NO4
Peso molecular (g/mol) 175.18
Número MDL MFCD00002690
Clave InChI VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycine
Punto de fusión 87°C to 90°C
Beilstein 1101514
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza ≥98%