Learn More
N-Boc-glicinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 303.00€
CAS | 35150-09-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
Número MDL | MFCD08275106 |
Clave InChI | RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate |
PubChem CID | 10910064 |
Nombre IUPAC | terc-Butilo n-(2-amino-2-oxoetil)carbamato |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15468638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62053.MD |
250 mg | |||||||
15448638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62053.03 |
1 g |
124.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15458638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62053.06 |
5 g |
303.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
35150-09-5 | |
174.2 | |
RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N | |
10910064 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N |
C7H14N2O3 | |
MFCD08275106 | |
boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate | |
terc-Butilo n-(2-amino-2-oxoetil)carbamato |
Especificaciones
N-Boc-glycinamide | |
Blanco | |
(CH3)3COCONHCH2CONH2 | |
boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N | |
174.2 | |
174.2 | |
Sólido |
35150-09-5 | |
C7H14N2O3 | |
MFCD08275106 | |
RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N | |
terc-Butilo n-(2-amino-2-oxoetil)carbamato | |
10910064 | |
95% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C
RUO - Para uso exclusivo en investigación