Learn More
N-Boc-glicinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448638 1 g 1 g
15468638 250 mg 250 miligramos
15458638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62053.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35150-09-5 | C7H14N2O3 | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35150-09-5
Fórmula molecular C7H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD08275106
Clave InChI RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate
PubChem CID 10910064
Nombre IUPAC terc-Butilo n-(2-amino-2-oxoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-glycinamide
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CONH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido