Learn More
N-BOC-4-Piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10584911
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
79099-07-3
C10H17NO3
199.25
MFCD00151800
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
735900
terc-butilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
79099-07-3
C10H17NO3
199.25
MFCD00151800
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
735900
terc-butilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-Piperidone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 75.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-Piperidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.