Learn More
N-benciletanolamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
84.50€ - 323.00€
CAS | 104-63-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H13NO |
Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
Número MDL | MFCD00002840 |
Clave InChI | XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm |
PubChem CID | 4348 |
Nombre IUPAC | 2-(bencilamino)etanol |
SMILES | OCCNCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11442898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16866.36 |
500 g |
84.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11452898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16866.0E |
2500 g |
323.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Has Pharmaceutical applications. N-Benzylethanolamine is used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin (CGRP) antagonists. Also it aids in the preparation of benzofused hydroxamix acids, as useful fragments for the synthesis of histone deacetylase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionestiene aplicaciones farmacéuticas. La n-benciletanolamina se utiliza en la síntesis de imidazoles como potente antagonista de la calcitonina (CGRP). También ayuda en la preparación de los ácidos hidroxámicos benzofusos, como fragmentos útiles para la síntesis de los inhibidores de la histona deacetilasa.
Solubilidad
soluble en agua 162 g/l (25 °C).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes.
104-63-2 | |
151.21 | |
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N | |
4348 | |
OCCNCC1=CC=CC=C1 |
C9H13NO | |
MFCD00002840 | |
n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm | |
2-(bencilamino)etanol |
Especificaciones
N-Benzylethanolamine | |
-30°C | |
11 | |
130°C (266°F) | |
1.543 | |
775164 | |
Soluble in water 162g/L (25°C). | |
OCCNCC1=CC=CC=C1 | |
151.21 | |
151.21 |
104-63-2 | |
1.063 | |
240°C | |
C9H13NO | |
MFCD00002840 | |
n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm | |
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bencilamino)etanol | |
4348 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-221-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only