Learn More
N-benciletanolamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442898 500 g 500 g
11452898 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16866.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Has Pharmaceutical applications. N-Benzylethanolamine is used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin (CGRP) antagonists. Also it aids in the preparation of benzofused hydroxamix acids, as useful fragments for the synthesis of histone deacetylase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
tiene aplicaciones farmacéuticas. La n-benciletanolamina se utiliza en la síntesis de imidazoles como potente antagonista de la calcitonina (CGRP). También ayuda en la preparación de los ácidos hidroxámicos benzofusos, como fragmentos útiles para la síntesis de los inhibidores de la histona deacetilasa.
Solubilidad
soluble en agua 162 g/l (25 °C).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-63-2
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00002840
Clave InChI XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
Nombre IUPAC 2-(bencilamino)etanol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylethanolamine
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.063
pH 11
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 500 g
Beilstein 775164
Información de solubilidad Soluble in water 162g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 96%