Learn More
N,5-dimetil-1-fenil-(1H-pirazol-4-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10011364
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1031843-22-7
C12H15N3
201.27
MFCD11109316
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
33589450
N-metil-1-(5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
1031843-22-7
C12H15N3
201.27
MFCD11109316
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
33589450
N-metil-1-(5-metil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%