Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65295.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449546
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD28098780
Especificaciones
N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28098780
Solid
1g
424.1
95%
Videos
SDS Documentos