Learn More
N-(3-formil-4-piridinil)-2,2-dimetilpropanamida, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO00095DA
Detalles adicionales : CAS : 86847-71-4 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009291
  • 40.79€ / 1 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
86847-71-4
206.245
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
2779664
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
C11H14N2O2
MFCD03086208
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
N-(3-formilpiridin-4-yl)-2,2-dimetilpropanamida
Especificaciones
N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
1g
97.0
C11H14N2O2
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
206.245
206.24
Frasco de vidrio ámbar
86847-71-4
97%
MFCD03086208
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formilpiridin-4-yl)-2,2-dimetilpropanamida
2779664
97%
Videos
SDS Documentos