Learn More
N-(3'-Aminopropil)-2-pirrolidinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776795
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
7663-77-6
C7H14N2O
142.20
MFCD00003201
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
1-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, n-3'-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidone, n-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, n-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, 1-3-amino-propyl-pyrrolidin-2-one, 1-3-aminoprop-1-yl pyrrolidin-2-one, zlchem 943
82111
1-(3-aminopropil)pirrolidin-2-ona
NCCCN1CCCC1=O
7663-77-6
C7H14N2O
142.20
MFCD00003201
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
1-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, n-3'-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidone, n-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, n-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, 1-3-amino-propyl-pyrrolidin-2-one, 1-3-aminoprop-1-yl pyrrolidin-2-one, zlchem 943
82111
1-(3-aminopropil)pirrolidin-2-ona
NCCCN1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 123.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1,5-Diazabicyclo(4.3.0.)non-5-ene: Balance (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4970 to 1.4990
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.