Learn More
Clorhidrato de n-(2-cloroetil)morfolina, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5g
100g
500g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3647-69-6
C6H12ClNO·HCl
186.08
MFCD00012797
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
77210
4-(2-cloroetil)morfolina;clorhidrato
C1COCCN1CCCl.Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3647-69-6
C6H12ClNO·HCl
186.08
MFCD00012797
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
77210
4-(2-cloroetil)morfolina;clorhidrato
C1COCCN1CCCl.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Punto de fusión 182°C to 185°C
Pérdida por secado 1% max. (80°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.08
Forma física Polvo cristalino higroscópico
Porcentaje de pureza 99%