Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Volume Display Windows
For easier identification and convenience, this colored window provides extra pipette customization.
11.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Calibrado | No |
Material | Poliestireno, polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17733148
|
Gilson™
FP070104 |
Rojo |
11.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17743148
|
Gilson™
FP070105 |
Amarillo |
11.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17753148
|
Gilson™
FP070106 |
Verde |
11.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17723148
|
Gilson™
FP070103 |
Azul |
11.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17703148
|
Gilson™
FP070101 |
Azul marino |
11.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17713148
|
Gilson™
FP070102 |
Blanco |
11.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Six available colors
- Easily replace the colored window at your convenience
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Poliestireno, polipropileno | |
No | |
No |
No | |
No estéril | |
Ventana de visualización | |
Pipeta MyPIPETMAN™ |