Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Myogenin (Skeletal Muscle Marker) |
|---|---|
| Clon | MYOG/2660 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15900558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Myogenin (Skeletal Muscle Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 34kDa |
| MYOG/2660 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 4656 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma. |