Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Código de producto. 15910558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15910558 100 μg 100 microgramos
15900558 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15910558 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 4656MSM4P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Myogenin (Skeletal Muscle Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon MYOG/2660
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein
Peso molecular del antígeno 34kDa
Control positivo Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4656
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ