Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Código de producto. 15900558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15900558 20 μg 20 microgramos
15910558 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15900558
Marca: EnquireBio 4656MSM4P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Myogenin (Skeletal Muscle Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon MYOG/2660
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein
Peso molecular del antígeno 34kDa
Control positivo Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4656
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ