Learn More
MyoD1 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ MyoD1 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
129.00€ - 480.42€
Especificaciones
Antígeno | MyoD1 Ab-2 |
---|---|
Clon | 5.2F |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12600787
|
Epredia
MS-278-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
129.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610787
|
Epredia
MS-278-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
358.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12690777
|
Epredia
MS-278-P |
200μg/mL | 1 mL |
478.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12620787
|
Epredia
MS-278-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12630787
|
Epredia
MS-278-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Research Areas: Muscle Markers; MyoD1 is not detected in normal adult tissue, but is highly expressed in the tumor cell nuclei of rhabdomyosarcomas. Occassionally nuclear expression of MyoD1 is seen in ectomesenchymoma and a subset of Wilm's tumors. Weak cytoplasmic staining is observed in several non-muscle tissues, including glandular epithelium and also in rhabdomyosarcomas, neuroblastomas, Ewing's sarcomas and alveolar soft part sarcomas.Host Species: Mouse
Clone: 5.2F
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken. Others not known.
Epitope: aa 3-56
Immunogen: Recombinant mouse MyoD1 protein
Molecular Weight: 45kDa
Positive Control: SW80 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
MyoD1 Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Recombinant mouse MyoD1 protein | |
Primary |
5.2F | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Chicken, Human, Mouse, Rat | |
IgG2a κ |