Learn More
MYO1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MYO1B |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16803984
|
Proteintech
15012-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16893974
|
Proteintech
15012-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Motor protein that may participate in process critical to neuronal development and function such as cell migration, neurite outgrowth and vesicular transport.Especificaciones
| MYO1B | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O43795, P46735, Q05096 | |
| 117057, 17912, 4430 | |
| MYO1B Fusion Protein Ag6895 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MYO1B |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| MMI alpha, MMIa, MYH 1c, MYO1B, Myosin I alpha, myosin IB, myr1 | |
| Myo1b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |