Learn More
MYO1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16803984 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16803984 20 μL 20 microlitros
16893974 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16803984
Marca: Proteintech 150121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Motor protein that may participate in process critical to neuronal development and function such as cell migration, neurite outgrowth and vesicular transport.
Especificaciones
Antígeno MYO1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MYO1B
N.º de referencia del gen O43795, P46735, Q05096
Alias de gen MMI alpha, MMIa, MYH 1c, MYO1B, Myosin I alpha, myosin IB, myr1
Símbolos de los genes Myo1b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MYO1B Fusion Protein Ag6895
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117057, 17912, 4430
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG