Descripción
Motor protein that may participate in process critical to neuronal development and function such as cell migration, neurite outgrowth and vesicular transport.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYO1B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MYO1B |
| N.º de referencia del gen | O43795, P46735, Q05096 |
| Alias de gen | MMI alpha, MMIa, MYH 1c, MYO1B, Myosin I alpha, myosin IB, myr1 |
| Símbolos de los genes | Myo1b |
| Mostrar más |