Learn More
Lonza™ Juego de detección de micoplasma Mycoalert™ Plus
Marca: Lonza™ LT07-703
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Especificaciones
Mycoalert más reactivo: 3 × 1,2 ml, tampón de ensayo Mycoalert plus: 3 × 3 ml, sustrato de Mycoalert: 3 x 1,2 ml De 2 a 8 °C |
|
Células de mamíferos | |
Juego de detección de micoplasma Mycoalert Plus | |
30 pruebas |