Learn More
Lonza™ Juego de detección de micoplasma Mycoalert™
Detecta micoplasma en cultivo.El juego de detección de micoplasmas de Mycoalert™ es una prueba bioquímica selectiva que aprovecha la actividad de las enzimas micoplasmas que se encuentran en los seis principales contaminantes del cultivo celular de micoplasmas y en la gran mayoría de las 180 especies de micoplasmas, pero que no están presentes en las células eucariotas.
Marca: Lonza™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Rápido y cómodo &- Simplemente añada dos reactivos al sobrenadante de cultivo
- Realice dos lecturas de luminiscencia
- Resultados en < 20 minutos
- Fácil interpretación de los resultados
- Detecta todas las contaminaciones mollicutes comunes (Micoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma y Spiroplasma; excepto Ureaplasma)
- Interferencia insignificante con los componentes de los medios
Especificaciones
Reactivo de Mycoalert: 2 x 2,5 ml, tampón de ensayo MycoAlert: 1 x 10 ml, sustrato MycoAlert: 2 x 2,5 ml De 2 a 8 °C |
|
Células de mamíferos | |
Detección de micoplasma | |
50 pruebas |
Seguridad y manipulación
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.