Learn More
Abnova™ MYCN/CEN2p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Brand: Abnova™ FG0048.200uL
Additional Details : Peso : 0.02000kg
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 μL
Description
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Specifications
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
2p24.1, 2p11.2 | |
Sonda FISH MYCN/CEN2p |
FITC, Rojo Texas | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
MYCN, CEN2p | |
200 ul |