Learn More
Murexida, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Murexide is used as a complexometric indicator in analytical chemistry for complexometric titrations of calcium, copper nickel and cobalt. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. Further, it acts as an enhancer of sonochemical destruction of chlorinated hydrocarbon pollutants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La murexida se utiliza como indicador complexométrico en la química analítica para las valoraciones complexométricas del calcio, el cobre, el níquel y el cobalto. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Además, actúa como potenciador de la destrucción sonoquímica de los contaminantes de hidrocarburos clorados.
Solubilidad
Soluble en agua y solución de hidróxido sódico 1M. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La murexida se utiliza como indicador complexométrico en la química analítica para las valoraciones complexométricas del calcio, el cobre, el níquel y el cobalto. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Además, actúa como potenciador de la destrucción sonoquímica de los contaminantes de hidrocarburos clorados.
Solubilidad
Soluble en agua y solución de hidróxido sódico 1M. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Murexide |
Punto de fusión | >300°C |
Beilstein | 3582175 |
Índice Merck | 14,6306 |
Información de solubilidad | Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.19 |
Cantidad | 10 g |