Learn More
Murexida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408177 50 g 50 g
11498167 10 g 10 g
11418177 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17540.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    144.65€ / 50 g
    Ahorro 30.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3051-09-0 | C8H3N5O6-2 | 265.141 g/mol
Murexide is used as a complexometric indicator in analytical chemistry for complexometric titrations of calcium, copper nickel and cobalt. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. Further, it acts as an enhancer of sonochemical destruction of chlorinated hydrocarbon pollutants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La murexida se utiliza como indicador complexométrico en la química analítica para las valoraciones complexométricas del calcio, el cobre, el níquel y el cobalto. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Además, actúa como potenciador de la destrucción sonoquímica de los contaminantes de hidrocarburos clorados.
Solubilidad
Soluble en agua y solución de hidróxido sódico 1M. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3051-09-0
Fórmula molecular C8H3N5O6-2
Peso molecular (g/mol) 265.141
Número MDL MFCD00012777
Clave InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
PubChem CID 51381221
Nombre IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Murexide
Punto de fusión >300°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3582175
Índice Merck 14,6306
Información de solubilidad Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19