Learn More
Sontara™ Multipurpose EC Wipe
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
305 x 305 mm (12 x 12 in)
305 x 380 mm (12 x 15 in)
Color:
Blanco
Turquesa
Tamaño de la unidad:
paquete de 18000
paquete de 24000
Descripción
- All-around industrial wipes family
- Wet, dry or in between, Sontara™ wipes are more versatile than cloth rags, stronger and more durable than paper, and less expensive in use than both
- Made under strict production controls for consistent quality, uniform size and packaging
- Well-suited for the many clean-up and prep tasks in the manufacturing and transportation industry
- Tough and durable for multiple reuses
- In test after test, proven to be among the strongest, wet or dry
- Can be reused over and over, washes easily yet is inexpensive enough to be treated as a disposable
- Absorbent and dry wipe
- Soaks up to several times its weight in water and also absorbs oil and solvents
- Low-linting
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wipe |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 305 mm |
| Material | Wood Pulp, PET |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Turquesa |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 305 x 305 mm (12 x 12 in) |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.