Learn More
Agilent BioTek Accesorio del dispensador de microplacas MultiFlo FX, colector
Dispensación exacta y precisa
Marca: Agilent BioTek 7180560S
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Colector para dispensador de jeringas
- Placas de 96 y 384 pocillos - 2x8 tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Colector de 2 x 8 | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
MultiFlo FX, dispensación de 96 y 384 pocillos |
Acero | |
Formatos de media área y PCR de 96 pocillos, puntas de acero |