Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispenser
Miniaturize assays and achieve accurate results on picolter range with non-contact dispensing with eay to use software
Marca:  Thermo Scientific™ 5840600
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16643823
  • 63250.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pico 1 y Pico 8 ofrecen una precisión de dispensación mejorada con un volumen de tan solo 11 pl en cualquier pocillo, utilizando hasta diez veces menos reactivo en comparación con los flujos de trabajo de pipeteo manual, lo que permite reducir significativamente los costes y los residuos.Diseñados para permitir la miniaturización de ensayos, aumentar la productividad y mejorar la precisión de los resultados, los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de bajo volumen como qPCR, curvas de respuesta de dosis, ensayos de detección de fármacos y ELISA.
  • Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
  • Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
  • Software potente, flexible y fácil de usar
Service Plan
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador digital
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos)
USB
≤ 8%
11 pl a 10 μl en segundos
14,1
100/240 V
Dispensador digital Multidrop™ Pico 8
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm
PicoIT 8
47 x 38 x 23 cm
De 100 a 240 V, 50-60 Hz
50/60 Hz