Learn More
Velp Scientifica™ Bloque MultiAluBlock™ con cuatro posiciones (21 x 31 mm)
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
Marca: Velp Scientifica™ A00000327
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Se utiliza para realizar numerosas reacciones a la vez que reducen el tiempo y el espacio en la mesa
- Para su uso con agitadores con placa calefactora de Velp serie6
- Intercambiables
Especificaciones
21 mm | |
31 mm | |
Accesorio, bloque |
Agitadores de placas calientes AREX-6 | |
4 Posiciones | |
31 mm |