Learn More
Buerkle™ Multi sampler (colector múltiple)
Multi sampler con diferentes cámaras cerradas para tomar múltiples muestras dirigidas a varias profundidades predeterminadas.La gran ventaja de este modelo es que se puede recoger la muestra transversal de todas las capas del recipiente.
Marca: Buerkle™ 5316-3085
856.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.11700kg
Descripción
- Las muestras de todas las capas se pueden recoger de todas las capas del contenedor
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
- El muestreo seguro y fiable se facilita aún más con accesorios especiales útiles como fundas de sellado, papel Quali, cepillos de limpieza, dispositivos de vaciado y juntas de control Close-It
- aluminio, AISI 316L (1,4404) o AISI 316L/PTFE
- Versión hecha de AISI 316L (1.4404)/PTFE con bajo peso debido a las cámaras de muestras de PTFE.
- Con sistema de codificación por colores
- 25 mm Ø
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Tomamuestras múltiple | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma de T | |
Profundidad de inserción de 710 mm | |
Para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas, productos alimenticios |
Acero inoxidable (V4A) | |
3 cámaras | |
17 mL | |
DIN | |
850 mm |