Learn More
Bochem™ Multi gas Mechero de gas Bunsen
Marca:  Bochem™ 7360
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 10030801
  • 153.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Multigases
78 mm
Llave de paso
Níquel, acero
165 mm
de 1300 °C