Learn More
Solución patrón plasmática multielemento 3, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Solución patrón plasmática multielemento 3
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042884.AE
218.45 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Multi-Element Plasma Standard Solution 3 | |
MFCD00212339 | |
Specpure™ |
100 mL | |
UN3264 | |
Líquido |
RUO - Para uso exclusivo en investigación