Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
PIPETMAN™ M Multi-Channel is a Bluetooth™-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
Marca: Gilson™ F81049
1201.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21923" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63600kg
Descripción
- Permite un pipeteado exacto y preciso
- El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
- Asociado con TRACKMAN™ Connected y su aplicación PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros de pipeteo verificables y comandos en la pipeta
- Mayor funcionalidad
- La intuitiva interfaz cuenta con cinco modos de pipeteo para un gran número de aplicaciones: Pipeta, repetitiva, mezcla, inversa y personalizada
- Crea y transfiere hasta 10 protocolos personalizados desde el software PIPETMAN™ M. Connected hasta la pipeta
- La conexión Bluetooth™ permite la comunicación con TRACKMAN™ Connected y le ayuda a guiarle a través de su protocolo que le indica dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
- Fácil y sencillo de utilizar
- Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
- El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
Especificaciones
15 μL a 300 μL | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
10μL | |
Pipetman M | |
Non-sterile | |
De 0,5 a 10 μl | |
1 año | |
32.4 cm | |
15 cm | |
5.5 cm | |
Certified Quality |
No | |
Red | |
Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected | |
0,25μL | |
12 | |
Yes | |
Pipeta | |
Puntas de pipeta, TRACKMAN™ Connected | |
15,75 in | |
5,9 in | |
2,16 in | |
3,7 V y 420 mAh (1,55 Wh) |