Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1200 °C
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
Marca: Nabertherm™ L-035K2ANO
Detalles adicionales : Peso : 21.00000kg
Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
C550 | |
Hasta 1200 °C | |
Puerta abatible | |
330 x 385 x 405 mm |
3 L | |
Horno | |
140 x 160 x 100 mm | |
20 kg |