Learn More
Abnova™ MTAP/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0232.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003385
  • 1300.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 06-07-2023
para ver el stock
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Humano
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
100 µl
4507
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
FISH-Ce
Líquido