Learn More
MSRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MSRA |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813244
|
Proteintech
14547-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16803244
|
Proteintech
14547-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Methionine sulfoxide reductase (MsrA) reduces methionine sulfoxide (MetO) residues in proteins and free MetO to Methionine (Met). The catalytic activity of MsrA is dependent of bound metal and cofactors but it requires reducing equivalents from either DTT or a thioredoxin-regenerating system. MsrA plays an essential role in protecting cells against oxidative damage. The substrates of MsrA include calmodulin, HIV protease and a 1-proteinase-inhibitor. Recent studies indicate that there is a connection between MsrA and Alzheimer′s disease in mammals.Especificaciones
MSRA | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q923M1, Q9D6Y7, Q9UJ68 | |
110265, 29447, 4482 | |
MSRA Fusion Protein Ag6053 | |
Primary | |
-20°C | |
MSRA |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MSRA, Peptide Met(O) reductase, PMSR | |
MSRA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |