Learn More
MRTO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MRTO4 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819714
|
Proteintech
20194-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809714
|
Proteintech
20194-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MRTO4 is a protein sharing a low level of sequence similarity with ribosomal protein P0. While the precise function of the protein is currently unknown, it appears to be involved in mRNA turnover and ribosome assembly.Especificaciones
MRTO4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q9D0I8, Q9UKD2 | |
298586, 51154, 69902 | |
MRTO4 Fusion Protein Ag14122 | |
Primary | |
-20°C | |
MRTO4 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C1orf33, MRT4, MRTO4 | |
Mrto4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |