Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Sin sulfato de amonio/sulfato de cobre, cloruro férrico
Se puede preparar añadiendo una fuente de carbono, los aminoácidos apropiados y agar si es necesario
Marca: MP Biomedicals™ 114027112
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
- Levadura a base de nitrógeno
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
Vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg; elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, yoduro de potasio 0,1 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg | |
227 g |
De 15 °C a 30 °C | |
Base de nitrógeno de levadura sin sulfato de amonio/sulfato de cobre, cloruro férrico | |
Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae |
Seguridad y manipulación
- YNB w/o Ammonium Sulfate, Copper Sulfate, Ferric Chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: p-Aminobenzoic Acid,Zinc Sulfate, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride Dihydrate, Potass