Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Powdered Media: With Ammonium Sulfate
Can be prepared by adding a carbon source, the appropriate amino acids, and agar if necessary
301.04€ - 784.40€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Base de nitrógeno de levadura con sulfato de amonio |
Formulación | Fuente de nitrógeno: 5000 mg/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04mg, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg |
Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11307819
|
MP Biomedicals™
114027532 |
1000 g |
784.40€
1 Kg |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11397809
|
MP Biomedicals™
114027522 |
454 g |
301.04€
454 g |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Nitrogen-based yeast
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Base de nitrógeno de levadura con sulfato de amonio | |
Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae |
Polvo | |
Fuente de nitrógeno: 5000 mg/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04mg, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg |