Learn More
MP Biomedicals™ Factor de células madre, humano, recombinante
Estimula la proliferación de células de médula ósea en ratones tratados con 5-fluorouracilo.
Marca:  MP Biomedicals™ 0215869802
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11419921
  • 88.72€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Factor de crecimiento hematopoyético, también conocido como factor de crecimiento de mastocitos o ligando c-kit
  • Expresado en E. coli
  • ED50 es de 20,0 ng/ml
Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores.
Información de órdenes
Suministrado liofilizado
Especificaciones
Especificaciones
de -20 °C
Filtrado de forma estéril y posteriormente la proteína fue liofilizada sin aditivos.
≥ 98%
E. coli
Factor de células madre
Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores.
2 μg
Humano