Learn More
MP Biomedicals™ Neuraminidasa
Marca: MP Biomedicals™ 0215384605
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
- Actividad: 60 unidades/mg de proteína para NAN-lactosa; >25 unidades/mg de proteína para mucina submaxilar bovina; >20 unidades/mg de proteína para ácido colomínico. La proteína se determina a través del método de Lowry et al. con albúmina bovina como estándar.
Especificaciones
≥ 60 U/mg | |
5 | |
de 4 °C | |
5 U | |
Polvo liofilizado |
Blanco | |
Se utiliza para dividir ácido N-acetilneuramínico de una variedad de glucoproteínas. | |
Arthrobacter ureafaciens | |
Neuraminidasa |