Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
Marca: MP Biomedicals™ 116917100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- El tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene gránulos de vidrio de 2mm y gránulos de óxido de circonio amarillo de 2 mm
- Con tapones amarillos
- Gravedad específica: Gránulos de vidrio, 2 mm; gránulos de óxido de circonio amarillo, 5,5
Aplicaciones:
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Glass, Yellow Zirconium Oxide | |
0.068 in. | |
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
100 tubos de 2 mL |
2 mL | |
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado H | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.