Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, Powdered
Formulations for the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter; Lennox LB Medium also contains 5g NaCl per liter
Marca: MP Biomedicals™ 113002132
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Formulación
- Utilice 20 g de polvo por litro
- Contenido/L: 10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 5 g/l | |
1000 g |
De 15 °C a 30 °C | |
Medio LB, Lennox | |
Para el crecimiento de bacterias |