Learn More
MP Biomedicals™ γ-globulinas, plasma bovino, 100 g
99,3%, liofilizado
Marca:  MP Biomedicals™ 08820414
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11474246
  • 1973.72€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Blanco a blanquecino
6,7
De 2 °C a 8 °C
Se utiliza como coprecipitante en los métodos RIA que emplean polietilenglicol o precipitado de sulfato de amonio.
Plasma bovino
100 %
100 g
Polvo liofilizado
99,3%
Gammaglobulina del plasma bovino